Przejdź do
93802
Tylose® MH 1000
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Synonim(y):
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
beige
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Application
Tylose®′ MH 300 and Tylose® MH 1000, methyl-hydroxyethyl cellose ethers (MHEC), are water-soluble non-ionic polymers used in materials to provide water retention, binding, thickening, film forming and colloid properties.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Tylose is a registered trademark of SE Tylose GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
938006462564605
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
beige
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white to off-white
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
-
transition temp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
753947-250MG04061832988146
753955-250MG04061832988160
1141024-25MG04061835349371
93802-250G04061832627489