Przejdź do
64625
Methyl cellulose
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
Synonim(y):
Methyl cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
color
white to off-white
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0262M0430M0555
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
composition
Methoxyl content, 27.5-31.5%
composition
-
composition
-
composition
-
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
1,125-2,100 cP, 2 % in water(20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
64625-100G-F04061832730240
64625-500G-F04061832623436