Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
442 °F
mol wt
106.19 g/mol
expl. lim.
2-12.3 %
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
refractive index
n20/D 1.447
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
-10 °C, −10 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.060, λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade synthesis grade | grade - |
| form liquid, viscous liquid | form viscous liquid (clear) | form - | form liquid, viscous liquid |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.116 g/mL at 20 °C, 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) |
| solubility H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 93171-500ML-F | 04061833282458 |
| 93171-100ML-F | 04061833282441 |