Przejdź do
32160
Diethylene glycol
≥99.0% (GC), viscous liquid (clear), suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonim(y):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
817,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-872-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969209
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylene glycol, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
vapor density
2.14 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid (clear)
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.003% peroxides (as H2O2), ≤0.01% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water, ≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
color
colorless, APHA: ≤25
refractive index
n20/D 1.447
bp
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 20 °C, 1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylene glycol (DEG) is formed as side reaction product during the esterification reaction of terephthalic acid with ethylene glycol. It readily forms complexes with 3d transition metal cations in the presence of alkaline hydroxide.[1] Its solutions are widely employed for antifreeze and lubricating applications. Oxidative degradation of DEG with ozone by modified Fenton process (mixture of hydrogen peroxide and ferric salt) was described in a study.[2]
Application
Diethylene glycol may be used for electrodeposition of cadmium sulfide (CdSe) films. It may be used to compose the fluoride ion electrolytes, for use in the preparation of self-organized titania nanotube arrays.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H26456PHR10458.03131
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
form
viscous liquid (clear)
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
-
mp
−10 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN ), −10 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp SG and Munting JP.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 8(3), 679-682 (1970)
Synthesis of ordered arrays of discrete, partially crystalline titania nanotubes by Ti anodization using diethylene glycol electrolytes.
Yoriya S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(28), 3332-3336 (2008)
The physical properties of CdS thin films electrodeposited from aqueous diethylene glycol solutions.
Baranski AS, et al.
Journal of Applied Physics, 54(11), 6390-6394 (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32160-1L04061838253194
32160-500ML04061838253200