Przejdź do
930-05N
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki: HRPTEpC, noworodkowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human kidney
Growth mode:
Adherent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human kidney
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki (HRPTEpC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek kanalików proksymalnych nerki in vitro. HRPTEpC zostały ostatnio wykorzystane w badaniu enzymów metabolicznych reagujących na niedobór energii w komórkach nerkowych. HRPTEpC odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu nerek, w tym w reabsorpcji glukozy i białka, a także odgrywają rolę w glukotoksyczności związanej z cukrzycą.
Application
Choroby nerek, cukrzyca, glukotoksyczność, patologia. czynność nerek, reabsorpcja glukozy i białka, biologia komórek kanalików proksymalnych nerek in vitro, enzymy metaboliczne, zużycie energii przez komórki.
Biochem/physiol Actions
Nerka
Packaging
Pierwszy lub drugi pasaż, >500 000 komórek w RenaEpi Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, ability to attach and spread on tissue culture ware surface, and proliferate in RenaEpi Growth Medium, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Może być hodowany przez co najmniej 6 podwojeń populacji
RenaEpi Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930-05F930-05A230-05F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human kidney
biological source
human kidney
biological source
human kidney
biological source
human amnion (normal)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)