Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human kidney
Growth mode:
Adherent
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human kidney
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki (HRPTEpC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek kanalików proksymalnych nerki in vitro. HRPTEpC zostały ostatnio wykorzystane w badaniu enzymów metabolicznych reagujących na niedobór energii w komórkach nerkowych. HRPTEpC odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu nerek, w tym w reabsorpcji glukozy i białka, a także odgrywają rolę w glukotoksyczności związanej z cukrzycą.
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki (HRPTEpC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek kanalików proksymalnych nerki in vitro. HRPTEpC zostały ostatnio wykorzystane w badaniu enzymów metabolicznych reagujących na niedobór energii w komórkach nerkowych. HRPTEpC odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu nerek, w tym w reabsorpcji glukozy i białka, a także odgrywają rolę w glukotoksyczności związanej z cukrzycą.
Application
Choroby nerek, cukrzyca, glukotoksyczność, patologia. czynność nerek, reabsorpcja glukozy i białka, biologia komórek kanalików proksymalnych nerek in vitro, enzymy metaboliczne, zużycie energii przez komórki.
Biochem/physiol Actions
Nerka
Packaging
Pierwszy lub drugi pasaż, >500 000 komórek w RenaEpi Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, ability to attach and spread on tissue culture ware surface, and proliferate in RenaEpi Growth Medium, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Może być hodowany przez co najmniej 6 podwojeń populacji
RenaEpi Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human kidney | biological source human kidney | biological source human kidney | biological source human amnion (normal) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?