Przejdź do
922P
Trilogy® Pretreatment Solution
greener alternative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
200 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
240 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
240 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Quality Level
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 L ready-to-use (922P-09), pkg of 200 mL concentrated 20x (922P-06), pkg of 200 mL ready-to-use (922P-05), pkg of 240 mL concentrated 100x (922P-07), pkg of 50 mL concentrated 20x (922P-04)
manufacturer/tradename
Cell Marque
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
greener alternative category
storage temp.
20-25°C
General description
Trilogy® Pretreatment Solution is intended to be used for immunohistochemical assays on formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tissue sections. Using this product eliminates the need for multiple solutions to deparaffinize, rehydrate, and antigen retrieve FFPE tissue samples.1 The use of a single solution allows for a standardized pretreatment protocol that produces consistent and reliable results when used in conjunction with Cell Marque Primary Antibodies.
1. Aghassi et al. (2003). Composition and Method for Treating Tissue Samples (U.S. Patent No. 6,649,368). U.S. Patent and Trademark Office. https://rb.gy/gy42ef
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is an environmentally-friendly, non-toxic alternative and eliminates the need for xylene when working with paraffin-embedded tissue, and thus aligns with "Waste Prevention", and ″Designing Safer Chemicals″. Click here for more information.
Physical form
Solution containing pretreatment reagents.
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and format
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Note: This product is similar in use to Trilogy® Pretreatment Solution (920P series products) but does not contain IGEPAL® CA-630 and complies with European Union (EU) Regulation (EC) No 1907/2006, REACH.
Legal Information
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Trilogy is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00591D5688PR0G000T3
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100, 500
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
-
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
922P-04-RUO04065265034210
922P-0604065265034241
922P-09-RUO04065265034296
922P-05-RUO04065265034234
922P-0504065265034227
922P-0704065265034265
922P-10-RUO04065265034319
922P-0904065265034289
922P-0404065265034203
922P-06-RUO04065265034258
922P-1004065265034302
922P-07-RUO04065265034272
Questions
  1. Can Trilogy be used in place of ER2 on a BondMax machine?
    1 answer
    1. Unfortunately, it is not possible to make a recommendation in this case. It should be validated the use of any product for their specific needs.