Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15O10P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)(O)O
InChI
1S/C7H15O10P/c8-1-3(9)5(11)7(13)6(12)4(10)2-17-18(14,15)16/h4-8,10-13H,1-2H2,(H2,14,15,16)/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
InChI key
JDTUMPKOJBQPKX-GBNDHIKLSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Sedoheptulose is a pentose phosphate pathway (PPP) intermediate. D-Sedoheptulose-7-phosphate contributes to the generation of NADPH and the formation of ribose residues of nucleotide synthesis. Sedoheptulose-7-phosphate levels may be increased in individuals with defects in transaldolase (TALSDO1).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?