Przejdź do
90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
Synonim(y):
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NaO3S·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Assay:
97.0-103.0% (NT)
Form:
solid
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (NT)
form
solid
composition
sulfur content, 17.5-18.5%
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolite in cysteine and methionine metabolism, important intermediate in the mercaptopyruvate pathway, in which cysteine or aspartate transaminase catalyzes the transamination from cysteine to 3-mercaptopyruvate and then 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase catalyzes the transsulfuration from 3-mercaptopyruvate to pyruvate, a process contributing to maintain the cellular redox status[1]. It is a substrate for L-lactate dehydrogenase A chain, 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase, Aspartate aminotransferase (mitochondrial), L-lactate dehydrogenase C chain, L-lactate dehydrogenase A-like 6A, Aspartate aminotransferase (cytoplasmic), L-lactate dehydrogenase B chain and L-lactate dehydrogenase A-like 6B.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6166871716971995
form
solid
form
powder or solid
form
solid
form
solid
assay
97.0-103.0% (NT)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
98% (CP)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
composition
sulfur content, 17.5-18.5%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of sodium mercaptopyruvate?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Other sources state that the compound is soluble at 200 g/L at 20°C. See the link below to review the PubChem profile:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-mercaptopyruvate#section=Solubility