Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9O6P · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.07 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
form
powder or solid
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
AWUCVROLDVIAJX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T) | assay - | assay ≥95% (CE) | assay 98.0-101.0% (dried substance) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or solid | form powder | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| impurities ≤35% water | impurities - | impurities ~12% water | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?