Przejdź do
83850
Ribonucleic acid from Torula utilis
Mr 5000-8000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mr 5000-8000
impurities
≤10% water
solubility
0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
RNA from yeast is used in molecular biology laboratories as a carrier during nucleic acid purifications. When used at 10-20 μg/ml, the tRNA acts as a potent co-precipitant that allows for maximal RNA recovery (when working with limited samples).
Application
Ribonucleic acid from Torula utilis was used as a standard in ribonuclease activity assay of certain ribonuclease family members.[1] It was also used as a standard to determine RNA concentration by orcinol assay.[2]
Suitable for use in nucleic acid purifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R5636R8508R4752
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M acetate buffer pH 5.0: soluble 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
83850-25G04061833417881
83850-100G04061833005859
Questions
  1. Is this RNA in a double-stranded form?
    1 answer
    1. This is a fairly crude preparation. The product is not tested to determine the ratio of single versus double stranded RNA. It is likely that both forms are present.