Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-975-5
MDL number:
Specific activity:
~0.1 U/mg
Biological source:
fungus (Mucor miehei)
711,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
fungus (Mucor miehei)
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~0.1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol folin-positive amino acids and peptides (calculated as tyrosine) per minute at pH 7.5 and 37°C (casein, Cat. No. 22078, as substrate)
Action on a synthetic chromophoric hexapeptide[1]
Sales restrictions may apply
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source fungus (Mucor miehei) | biological source microbial (Rhizomucor miehei) | biological source (from Candida rugosa) | biological source fungus (Candida rugosa) |
| specific activity ~0.1 U/mg | specific activity - | specific activity ≥2 U/mg | specific activity 15-25 U/mg |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized solid, powder (fine) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color slightly brown | color - | color yellow-brown | color - |
| quality lyophilized | quality - | quality - | quality lyophilized |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?