Przejdź do
R5876
Rennet from Mucor miehei
Type II
Synonim(y):
Chymosin (primary component)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
732,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-926-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
microbial (Rhizomucor miehei)
Concentration:
≥4% protein (Lowry)
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial (Rhizomucor miehei)
Quality Segment
type
Type II
form
powder
concentration
≥4% protein (Lowry)
storage temp.
−20°C
General description
Rennet, an enzyme extract is mainly used in the dairy industry. Chymosin is the main constituent of rennet. In commercial preparation of rennet, other proteases like bovine pepsin is also present in varying concentrations.
Application
Rennet from Mucor miehei has been used:
  • for milk coagulation trials
  • to coagulate the untreated milk and patatin treated milk
  • to coagulate the defatted samples of mammary secretions
Studies have shown that heat treatment of milk causes an increase in the rennet-induced coagulation times. This time was proportional to the temperature of the heat treatment. [1]
Physical form
Powder containing maltodextrin and sodium chloride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
83553R487762298
biological source
microbial (Rhizomucor miehei)
biological source
fungus (Mucor miehei)
biological source
-
biological source
-
concentration
≥4% protein (Lowry)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
type
Type II
type
-
type
-
type
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the specific activity (IMCU)?
    1 answer
    1. The milk clotting activity (IMCU) of this product is not determined on a lot-to-lot basis. Historical records indicate a typical activity range of 2200 - 2300 U/g.