Przejdź do
83196
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 47/Kit No 75403
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
Quality Level
pH
4.5±0.2 ( in neat)
density
1.17 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96864
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
7.2±0.2 ( in neat)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
83196-100ML-F04061837121517