Merck
96864
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 2/Kit No 75403
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
7.2±0.2 ( in neat)
density
1.13 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)