Przejdź do
82435
Puerarin
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-(β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3- (4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kakonein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
1837,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
64198
1837,50 zł
Cena katalogowa2450,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Isoflavone component of kudzu. Reduces anxiety symptoms associated with alcohol withdrawal.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5555PHL89318SMB00944
Puerarin analytical standard
Supelco
P5555
Puerarin
Puerarin phyproof® Reference Substance
PHL89318
Puerarin
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puerarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David H Overstreet et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 75(3), 619-625 (2003-08-05)
Because extracts of kudzu have been used as a hangover remedy in China for many centuries, we tested the ability of NPI-031G (puerarin), an isoflavone isolated from kudzu, to counteract anxiogenic effects associated with withdrawal from chronic alcohol exposure. NPI-O31G
Xiang-Yang Sun et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 35(6), 980-983 (2012-12-15)
To optimize the parameters of extraction technology for Puerarin from Pueraria lobata by Central Composite Design-Response Surface Methodology. Used the ratio of dosage liquid and extraction time as the examination factor,the content of puerarin for the extraction percentage as the
Li Jiang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 915-916, 8-12 (2013-01-15)
Gastrodin (Gas) and puerarin (Pur) are bioactive substances derived from traditional Chinese medicine Gastrodia elata and Radix Puerariae, respectively, which were often used together in Chinese clinical prescriptions. Their injections were used in combined way for treatment of some cardiocerebrovascular
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
82435-5MG04061833005088