Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
875,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
~80% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard | description analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ~80% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puerarin
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?