Przejdź do
77866
Fluorescent IEF-Marker pI 5.5 solution
3 mg/mL in 15 mM HCl
Synonim(y):
IEF-Marker fluorescent pI 5.5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
851,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
851,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
Mw 321.27 g/mol
concentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906998995189149
concentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 5 mM HCl
fluorescence
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 336 nm; λem 424 nm (in 0.1 M citrate pH 5.2)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
448540-1G04061826129326
77866-200UL-F04061837839245