Przejdź do
90699
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Synonim(y):
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
Mw 370.49 g/mol
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
899517786689268
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mw 370.49 g/mol
mol wt
Mw 300.36 g/mol
mol wt
Mw 321.27 g/mol
mol wt
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)