Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł 2767,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O7P2 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥95.0% (TLC)
2767,50 zł
Cena katalogowa3690,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Neryl pyrophosphate, the cis isomer of geranyl pyrophosphate, may be used to characterize and study the kinetics of enzymes such as 1,8-cineole synthase, farnesyl pyrophosphate synthase, pinene cyclase and geranyl pyrophosphate:sabinene hydrate cyclase.
Biochem/physiol Actions
Metabolite, substrate for monoterpene synthase.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?