Przejdź do
75118
Atto MB2
Methylene Blue derivative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.), 667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
General description
Atto MB2 is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 is moderately hydrophilic.
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
029347349994169
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
λmax
658 nm in ethanol (lit.), 667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λmax
-
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)