Kluczowe dokumenty
02934
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Cena katalogowa1480,00 złZaoszczędź 25%Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Cena katalogowa1480,00 złZaoszczędź 25%Polecane produkty
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
λmaks.
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?