Unfortunately, the molecular weight of this product has not been tested. Other Alcohol Dehydrogenase products, as well as various literature sources, indicate a molecular weight range of 141 kDa - 150 kDa.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥10.0 U/mg
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
specific activity
≥10.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥10.0 U/mg | specific activity ≥0.5 U/mg | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder (contains buffer salts) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What's the molecular weight of this enzyme?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi! What organism is this enzyme from?
1 answer-
This product is a recombinant enzyme produced in e. coli. The originating species is bacterial, however the specific identity is considered proprietary.