The lyophilized powder is soluble in water at a concentration of 1 mg/ml, yielding a clear to slightly hazy solution. In solutions of ≥1 mg/ml, alcohol dehydrogenase retains all activity after 90 minutes when stored at 0 °C or at room temperature. More dilute solutions of alcohol dehydrogenase are quite unstable. Freezing and thawing of alcohol dehydrogenase solutions is not recommended. For long-term storage, the lyophilized powder should be kept at –20 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
7500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
30000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
75000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
150000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
300000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
245,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
Mw 141-151 kDa
purified by
crystallization
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to light yellow-brown, Light brown
optimum pH
8.6-9.0
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow, soluble
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
greener alternative category
, Enabling
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Yeast alcohol dehydrogenase 1 (ADH1) belongs to the family of zinc-containing alcohol dehydrogenases. It is a homotetramer with each subunit containing one catalytic domain and coenzyme-binding domain.[1]
Application
Ethanol concentration can be determined colorimentrically by monitoring the enzymatic reduction of NAD using alcohol dehydrogenase after preremoval of the aldehyde group.[4]
Biochem/physiol Actions
Isoelectric point: 5.4-5.8
Optimal pH: 8.6-9.0
Substrates: Yeast ADH is most active with ethanol and its activity decreases as the size of the alcohol increases or decreases. Branched chain alcohols and secondary alcohols also have very low activity.
KM (ethanol) = 2.1 × 10-2 M
KM (methanol = 1.3 × 10-1 M
KM (isopropanol) = 1.4 × 10-1 M
Inhibitors: Compounds that react with free sulfhydryls, including N-alkylmaleimides and iodoacetamide.
Zinc chelator inhibitors, including 1,10-phenanthroline,
8-hydroxyquinoline, 2,2′-dipyridyl, and thiourea.
Substrate analogue inhibitors, including β-NAD analogs, purine and pyrimidine derivatives, chloroethanol, and fluoroethanol.
Extinction Coefficient: E1% = 14.6 (water, 280 nm)
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bakers yeast | biological source yeast |
| specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized powder (contains buffer salts) | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - | optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I am using your product Alcohol dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae (Product No. A7011). I would like to ask about the recommended storage conditions after reconstitution. • What buffer is recommended for dissolving the enzyme?