Przejdź do
73681
4-Nitrophenyl α-D-maltohexaoside
≥95.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl α-D-hexa-(1→4)-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H65NO33
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1111.95
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3586152
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-D-maltohexaoside, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)Oc7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H65NO33/c44-5-13-19(50)20(51)26(57)38(66-13)72-33-15(7-46)68-40(28(59)22(33)53)74-35-17(9-48)70-42(30(61)24(35)55)76-36-18(10-49)71-41(31(62)25(36)56)75-34-16(8-47)69-39(29(60)23(34)54)73-32-14(6-45)67-37(27(58)21(32)52)65-12-3-1-11(2-4-12)43(63)64/h1-4,13-42,44-62H,5-10H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
GNFSLPRCTKUSTG-UYDBUFRNSA-N
Application
4-Nitrophenyl ǥ-D-maltohexaoside has been used to assay ǥ-amylase enzyme activity.[1][2]
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl ǥ-D-maltohexaoside serves as a chromogenic substrate for ǥ-amylases and yields a yellow product upon cleavage[1] that can be spectrophotometrically measured at 44 nm.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5885N1377N3628
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)