Przejdź do
N3628
4-Nitrophenyl α-L-fuco­pyran­oside
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl alpha-L-fucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
2380,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-553-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89535
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl α-L-fuco­pyran­oside, ≥98% (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
InChI key
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside (αfTM) has been used as a chemical substrate for α-fucosidase to determine carbohydrate-active enzymes (CAZymes) activity.[1] It has also been used as a nitrophenyl-linked substrate in p-nitrophenyl glycoside-based enzyme assays to determine the enzyme activity in cecal samples[2]
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl α-L-fucopyranoside is a chromogenic substrate that is used in kinetic studies of α-fucosidases.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0877N7763N3512
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex Steimle et al.
STAR protocols, 2(1), 100326-100326 (2021-03-06)
The gut microbiome expresses a multitude of enzymes degrading polysaccharides in dietary plant fibers and in host-secreted mucus. The quantitative detection of these glycan-degrading enzymes in fecal samples is important to elucidate the functional activity of the microbiome in health
Mahesh S Desai et al.
Cell, 167(5), 1339-1353 (2016-11-20)
Despite the accepted health benefits of consuming dietary fiber, little is known about the mechanisms by which fiber deprivation impacts the gut microbiota and alters disease risk. Using a gnotobiotic mouse model, in which animals were colonized with a synthetic
Erik H Klontz et al.
Nature communications, 11(1), 6204-6204 (2020-12-06)
Fucosylation is important for the function of many proteins with biotechnical and medical applications. Alpha-fucosidases comprise a large enzyme family that recognizes fucosylated substrates with diverse α-linkages on these proteins. Lactobacillus casei produces an α-fucosidase, called AlfC, with specificity towards
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N3628-250MG04061832918129
N3628-1G04061826691977
N3628-100MG04061832918112
N3628-25MG04061832918136