Przejdź do
72340
Nicotinamide
≥99.5% (HPLC)
Synonim(y):
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-713-4
Beilstein/REAXYS Number:
383619
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white
mp
128-131 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cell analysis
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Nicotinamide, a form of vitamin B3, is a building block of coenzymes NAD and NADP. Researchers consider it an important signaling molecule, and essential for cell metabolism studies. It has been used in multiple applications and research areas, namely cancer and viral research.
Application
Nicotinamide has been used:
  • to study its effect on the expression of sirtuin 1
  • in nicotinamide adenine dinucleotide/nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NAD+/NADH) cycling assay
  • in cell lysis buffer, to serve as a sirtuin 1 inhibitor in order to study its role in resveratrol (RSV)-stimulated hepatitis B virus replication[1]
Biochem/physiol Actions
The coenzymes NAD and NADP take part in energy yielding metabolism and mediate several oxidation-reduction reactions. NAD hydrolyses to form nicotinamide, which is then transported to other tissues. Hydrolysis of nicotinamide yields nicotinic acid through salvage pathway.
Nicotinamide (Niacinamide) (Nam) is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). Nicotinamide may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule.
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Other Notes
Coenzymes and Cofactors, vol. 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3376N0636N0600000
Nicotinamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0600000
Nicotinamide
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72340-100G04061832861159
72340-250G04061832861166
72340-1KG04061826715284
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. what is the storage temperature 7234 nicotinamide
    1 answer
    1. In powder form, this material may be stored at room temperature. While the solution stability has not been evaluated, stock solutions are expected to be stable at low pH levels when refrigerated at 2 - 8°C. The product is known to degrade gradually, for optimum quality prepare fresh.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?