Przejdź do
71679
Sodium bitartrate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
L-(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium hydrogen tartrate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NaO6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-400-9
Beilstein/REAXYS Number:
6099125
MDL number:
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S47976041371680
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
crystals
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
7.0-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
71679-250G04061832850238