Przejdź do
60413
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-156-8
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
MDL number:
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.026, λ: 280 nm Amax: 0.022
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2377323121.08087
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99%
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
EMSURE®
form
solid
form
crystalline
form
-
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7.0-8.5 (20 °C, 5%)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7001-5G04061836959722
S7001-100G04061832726809
S7001-25G04061836959715
60413-250G-F04061833440636
60413-1KG-F04061832675855