Przejdź do
71505
Sodium phosphate monobasic dihydrate
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
326,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-449-2
MDL number:
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.085, λ: 280 nm Amax: 0.070
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic dehydrate has been used in the preparation of the phosphate buffer solution and SCCP solution. It has also been used in the preparation of stop buffer.
Other Notes
Gel electrophoresis - running buffer component for denaturing gels containing formamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
042691.282381.37018
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (T)
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
product line
BioUltra
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3D FISH to analyse gene domain-specific chromatin re-modeling in human cancer cell lines
Kocanova S, et al.
Methods (2018)
In vitro assay to determine SUMOylation sites on protein substrates
McManus F P, et al.
Nature Protocols, 11(2), 387-387 (2016)
Gold nanoparticle/nickel oxide/poly (pyrrole-N-propionic acid) hybrid multilayer film: Electrochemical study and its application in biosensing
Karazehir T, et al.
Express Polymer Letters, 11(6), 449-449 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR1742-200MG04061834802198
117188-25G04061831818383
71505-1KG04061832848839
71505-250G04061832848846
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?