Przejdź do
1.37018
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Synonim(y):
Sodium phosphate monobasic dihydrate, mono-Sodium orthophosphate, Sodium biphosphate, Sodium phosphate monobasic, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-449-2
MDL number:
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
mp
60 °C
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate is typically used as a phosphate buffer system component for downstream biomolecule chromatography steps or final liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.282381.063451.47345
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
agency
BP, JPE, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
granular
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.915 g/cm3 at 20 °C
density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Dowiedz się więcej na temat podskórnej lub dożylnej formulacji mAb oraz odpowiednich produktów towarzyszących, w tym substancji pomocniczych.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137018100004027269294502
137018902504027269061784
137018000104027269365325
137018500004027269061777
137018500104054839028618
137018905004065271260221
137018901204027269077648