Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
378,00 zł
product line
BioUltra
Quality Level
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1112 °F
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
precipitation assay: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% KMnO4-reducing matter (as HCOOH)
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- to prepare buffer stock solution/sodium acetate buffer 0.2M for gallium-68 (Ga-68) DOTA-(Tyr3)-octreotate (DOTATATE) chemicals[1]
- in the preparation of ferric reduction ability of serum (FRAS) reagent for FRAS assay
- in the preparation of sodium acetate solution to prepare sodium acetate (NaOAc) buffers for radiolabeling[2]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) precipitation assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line ReagentPlus® | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form crystalline |
| solubility H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 71188-5KG | 04061833459683 |
| 71188-250G | 04061832843919 |
| 71188-1KG | 04061826715055 |