Przejdź do
S7670
Sodium acetate trihydrate
greener alternative
BioXtra, ≥99.0%
Sodium acetate trihydrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-823-8
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
1112 °F
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
greener alternative category
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Sodium acetate trihydrate supports sustainable technologies as an eco-friendly phase change material for thermal energy storage, offering efficient heat retention and release while reducing energy waste and promoting cleaner energy solutions.Click here for more information.
Application
Sodium acetate trihydrate has been used:
  • as a component of citrate-acetate buffer for hydroxyproline assay
  • to prepare buffered salt solutions for ultrafiltration experiments
  • to prepare acetate buffer solution for the electrochemical synthesis of indium tin oxide/gold nanoparticles/nickel oxide/poly(Pyrrole-N-propionic acid) (ITO/GNPs/NiO/poly(PPA)) electrode
Biochem/physiol Actions
Sodium acetate trihydrate (SAT), an inorganic salt hydrate has been the focus of numerous scientific studies on its potential as a heat energy storage phase transition material (PCM).
Other Notes
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
711889357001.28205
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals (or granules)
form
solid
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pH
-
pH
7.5-9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
soluble, clear
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate trihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7670-1KG04061836960179
S7670-500G04061836960193
S7670-5KG04061833461877
S7670-250G04061836960186
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review