Przejdź do
69658
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 150,000
Synonim(y):
FITC–Dextran 150, FITC–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
52471FD250SFD40S
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 2,000,000
mol wt
average mol wt 250,000
mol wt
average mol wt 40,000
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M9647-500G04061834064466
MX0214-104061839428331
M9546-250G04061834064411
M8429-1KG04061834063131
M9546-1KG04061834064404
17311-1KG-F04061838751836
137096100004054839001710
137096901304054839001505
137096905104054839001734
137162500004065270030900
137162100004065270028563
137162905104065270031150
112635100004022536961415
112635902504027269210076
105982050004022536070582
105980905004022536070551
105983025004022536070629
105988905004022536070803
1375105-1.5G04061838731890