Przejdź do
52471
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 2,000,000
Synonim(y):
FITC–Dextran 2000, FITC–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 2,000,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC–Dextran 2000) is use as a fluorescent probe to study the permeability of structures such as intercellular junctions involved in processes such as hearing and vascular permeability and the integrity of the blood brain barrier (BBB).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69658FD2000SFD40
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CDS016714-50MG04061829064808
52471-1G04061826643457