Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł 2737,50 zł |
Informacje o tej pozycji
982,00 zł
Nazwa produktu
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol | optical activity - | optical activity [α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol | optical activity - |
| color white to off-white | color white to faint beige | color white to off-white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?