Przejdź do
68221
Abberior® STAR 440SXP, NHS ester
for long Stokes STED and 2-color STED application
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥80.0% (degree of coupling)
form
solid
mol wt
Mw 597.5 g/mol
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear
fluorescence
λex 440 nm; λem 511 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
Absorption Maximum, λmax: 433 nm (MeOH)
432 nm (PBS, pH 7.4)
Extinction Coefficient, ε(λmax): 36,000 M-1cm-1 (MeOH)
33,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0.47 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0.31 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λfl: 502 nm (MeOH),
511 nm (PBS, pH 7.4)
Recommended STED Wavelength, λSTED: 590 − 620 nm
Fluorescence Quantum Yield, η: 0.57 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ: 3.7 ns (PBS, pH 7.4)
Application
  • Abberior® STAR 440SXP goat anti-mouse antibody has been used for STED (stimulated emission depletion) microscopy imaging of primary hippocampal cells.[1]
  • Secondary anti-mouse antibody conjugated with Abberior® STAR 440SXP has been used for gated STED microscopy imaging of viral capsid.[2]
  • Abberior® STAR 440SXP goat anti-rabbit antibody has been used for two-color STED microscopy imaging of olfactory epithelium.[3]
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
383610300430558
fluorescence
λex 440 nm; λem 511 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
fluorescence
λex 437 nm; λem 515 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
fluorescence
λex 512 nm; λem 530 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
fluorescence
λex 635 nm; λem 655 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥80.0% (degree of coupling)
assay
≥80.0% (degree of coupling)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)