Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352111
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
mol wt
Mw 861.7 g/mol
concentration
≥50% (degree of coupling)
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
fluorescence
λex 512 nm; λem 530 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
Maksimum absorpcji, λmax: 517 nm (MeOH),
511 nm (PBS, pH 7,4)
Współczynnik ekstynkcji, ε(λmax): 85,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF260 = ε260/εmax: 0.24 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF280 = ε280/εmax: 0.07 (PBS, pH 7.4)
Maksimum fluorescencji, λfl: 533 nm (MeOH),
530 nm (PBS, pH 7.4)
Zalecana długość fali STED, λSTED: 590 -620 nm
Wydajność kwantowa fluorescencji, η: 0.82 (PBS, pH 7.4)
Czas życia fluorescencji, τ: 4.1 ns (PBS, pH 7.4)
511 nm (PBS, pH 7,4)
Współczynnik ekstynkcji, ε(λmax): 85,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF260 = ε260/εmax: 0.24 (PBS, pH 7.4)
Współczynnik korekcji, CF280 = ε280/εmax: 0.07 (PBS, pH 7.4)
Maksimum fluorescencji, λfl: 533 nm (MeOH),
530 nm (PBS, pH 7.4)
Zalecana długość fali STED, λSTED: 590 -620 nm
Wydajność kwantowa fluorescencji, η: 0.82 (PBS, pH 7.4)
Czas życia fluorescencji, τ: 4.1 ns (PBS, pH 7.4)
Application
Abberior® Star 512 znakowane fosfoetanoloaminowe analogi lipidów zostały wykorzystane do badania STED-FCS (stymulowane zubożenie emisji - spektroskopia korelacji fluorescencji).[1]
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Other Notes
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 512 nm; λem 530 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 437 nm; λem 515 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 565 nm; λem 580 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 635 nm; λem 655 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 |
| concentration ≥50% (degree of coupling) | concentration - | concentration ≥50.0% (degree of coupling) | concentration ≥50.0% (degree of coupling) |
| solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear | solubility DMF: 1 mg/mL, clear | solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear | solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt Mw 861.7 g/mol | mol wt Mw 622.6 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Mathias P Clausen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 88, 67-75 (2015-07-01)
Recent years have seen the development of multiple technologies to investigate, with great spatial and temporal resolution, the dynamics of lipids in cellular and model membranes. One of these approaches is the combination of far-field super-resolution stimulated-emission-depletion (STED) microscopy with
Tim Grotjohann et al.
Nature, 478(7368), 204-208 (2011-09-13)
Lens-based optical microscopy failed to discern fluorescent features closer than 200 nm for decades, but the recent breaking of the diffraction resolution barrier by sequentially switching the fluorescence capability of adjacent features on and off is making nanoscale imaging routine. Reported
Beitraege zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung.
Abbe, E.
Archiv fur Mikroskopische Anatomie, 9, 413-420 (1873)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 244775-5G | 04061825770062 |
| 244775-25G | 04061838347886 |
| 03004-1MG | 04061826586631 |