Przejdź do
66540326
SIGi001-A-6
Human iPS Cell Line
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
Biological source:
human epithelium
Relevant disease(s):
frontotemporal dementia
Reprogramming method:
retrovirus
Gender:
female
Growth mode:
adherent (pluripotent)
biological source
human epithelium
reprogramming method
retrovirus
description
age (20-24)
manufacturer/tradename
EBiSC
gender
female
growth mode
adherent (pluripotent)
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
relevant disease(s)
frontotemporal dementia
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Biochem/physiol Actions
Depozytariusz
Sigma-Aldrich
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Nabłonek
Metoda reprogramowania
Typ wektora: Integrujący
Wektor: Wirus
Typ wirusa: Retrowirus
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektory reprogramujące zostały wyciszone: Nieznany
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów: TRA 1-60(+)POU5F1 (OCT-4)(+)SSEA-1(-) SSEA-4 (+)
Potencjał różnicowania
Ektoderma: Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ekspresja markera: NeuroD (+)PAX6 (+)
Endoderma: Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ekspresja markera: GATA6 (+)TBX5(+)
Mezoderma: Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ekspresja markera:AFP(+)SERPINA(+)
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: -
HIV 2: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: -
Mykoplazma: -
Sterylność
Inokulacja w kierunku wzrostu mikrobiologicznego: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Modyfikacja genetyczna
Modyfikacje związane z chorobą/fenotypem
Choroba: Otępienie czołowo-skroniowe
Rodzaj modyfikacji: Izogeniczny
Gen: MAPT
Lokalizacja chromosomu: 17q21.31
Sekwencja nukleotydowa HGSV: NM_005910.5:c.901C>T
Sekwencja białkowa HGSV: NP_005901.2:p.Pro301Ser
Zygotyczność: Homozygotyczna
Modyfikacja locus docelowego: Zmutowany
Preparation Note
Medium: mTeSR®
Metoda pasażowania: EDTA
Matryca: Matrigel® / Geltrex®
StężenieCO2: 5%
Stężenie O2: 21%
Temperatura: 37°C
Other Notes
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Legal Information
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66540326-1VL04061835300440