Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
form
powder
useful pH range
5.0-8.0 (2% in water)
viscosity
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methyl cellulose is an odorless and tasteless material. It is tough and non-toxic. Due to these properties, methyl cellulose is used as an adhesive in the food packaging industry. In water-soluble adhesives, it is utilized as a thickening agent.
Application
Methyl cellulose has been used as a supplement of Mammacult media for mammosphere culture from SUM159 TN breast cancer cells. It has also been used to formulate drugs such as ITI-007 and PCC0104005 to characterize their functional activity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| useful pH range 5.0-8.0 (2% in water) | useful pH range - | useful pH range - | useful pH range - |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - | agency - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M0430-500G | 04061833622537 |
| M0430-100G | 04061833993156 |