Przejdź do
62301
Lipase from Aspergillus niger
powder (fine), ~200 U/g
Synonim(y):
Lipase AP6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
~200 U/g
Biological source:
Aspergillus niger
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
~200 U/g
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.[1]
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol acetic acid per minute at pH 7.4 and 40 °C (triacetin, Cat. No. 90240 as substrate) 50 U as described above are equivalent to ~1 U using triolein, Cat. No. 62314 as substrate, at pH 8.0 and 40 °C
Selective acylation and deacylation of furanose and pyranose derivatives; Enantioselective hydrolysis of 2-methyl 3-acetoxy esters; Resolution of the diols of bicycloheptane and bicyclooctane by enzymic hydrolysis; Glyceride synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62285L077762305
specific activity
~200 U/g
specific activity
~50 U/mg
specific activity
≥100,000 U/g
specific activity
~10 U/mg
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
biological source
-
form
powder (fine)
form
powder
form
solution
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
62301-5G-F04061832701530
62301-1G-F04061832701516
62301-100MG-F04061832754314