Przejdź do
62298
Lipase from Mucor miehei
powder, slightly brown, ~1 U/mg
Synonim(y):
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
~1 U/mg
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
specific activity
~1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Mucor miehei lipase hydrolizes triglycerides and catalyzes the synthesis of esters from glycerol and long-chain fatty acids in vitro. Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40 °C (triolein, Cat. No. 62314 as substrate)
Characterization; In the synthesis of fatty hydroxamic acids; Esterification
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9031L890680612
specific activity
~1 U/mg
specific activity
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
specific activity
≥300 units/mg solid (using olive oil)
specific activity
≥30 U/mg
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
-
color
light brown
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.A.S.S. Marques et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 55, 25-25 (1992)
B. Huge-Jensen et al.
Lipids, 22, 559-559 (1987)
B. Huge-Jensen et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 65, 905-905 (1988)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
62298-100MG-F04061832754307