Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O4 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.08 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
SMILES string
O[C@@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
RBNPOMFGQQGHHO-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceric aciduria is a well known indicator for primary hyperoxaluria type II (MIM ID 260000).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay 99% | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form crystalline |
| color white | color white | color - | color beige |
| optical activity [α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water | optical activity [α]20/D +13°, c = 5 in H2O | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Identification and location of L-glycerate, an unusual acyl substituent in gellan gum.
Kuo, M.S. and Mort, A.J.
Carbohydrate Research, 156, 173-187 (1986)
Pierre Cochat et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 25(3), 415-424 (2009-01-22)
Nephrolithiasis associated with inborn metabolic diseases is a very rare condition with some common characteristics: early onset of symptoms, family history, associated tubular impairment, bilateral, multiple and recurrent stones, and association with nephrocalcinosis. The prognosis of such diseases may lead
Mohamed S Rashed et al.
Biomedical chromatography : BMC, 16(3), 191-198 (2002-03-29)
Glyceric acid is a highly polar chiral carboxylic acid that is usually not detected during routine organic acid analysis. Increased excretion is observed in two phenotypically distinct and rare inherited metabolic diseases, D-glyceric aciduria, and L-glyceric aciduria (also known as
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 51738-50MG | 04061832385228 |
| 51738-10MG | 04061832385204 |
| 51738-250MG | 04061832385211 |