Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11K2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14;;/h1-11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4-,5-,6-;;/m1../s1
InChI key
HODLUYREWASOIA-PKBSSWBPSA-L
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥80% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥96% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 59937-1MG | 04061833616796 |