Przejdź do
56968
Sparfloxacin
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Amino-1-cyclohexyl-7-(cis-3,5-dimethylpiperazino)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22F2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.40
UNSPSC Code:
51282944
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9170271
Aby zapytać o ten produkt 56968, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChI key
DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Gene Information
Application
Sparfoxacin is used to study antimicrobial activity against Mycobacteria and respiratory tract infections [1][2].
Biochem/physiol Actions
Sparfloxacin fluoroquinolone antibiotic that inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase II) and/or topoisomerase IV. It inhibits bacterial DNA gyrase-dependent processes such as DNA polymerization, ATP-dependent-DNA supercoiling, and chromosome fragmentation.
Packaging
1g, 10g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N989033899Y0001301
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... KCNH1(3756), TOP2A(7153)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Gabra1(29705)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sparfloxacin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
56968-1G-F04061832597201
56968-10G-F04061832597195