This product is not tested for any specific application. A protocol is not available. The material is produced synthetically. The method is considered proprietary.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-504-1
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
impurities
~5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@@H](O)Cc3cc4OCOc4cc3[C@@]1([H])N(C)Cc5c6OCOc6ccc25
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3/t14-,18-,19+/m0/s1
InChI key
GHKISGDRQRSCII-ZOCIIQOWSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits tubulin polymerisation (IC50=24 μM), thereby disrupting microtubule structure in cells and inducing a G2/M mitotic arrest.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ~5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 54274-10MG-F | 04061833379691 |
-
Good afternoon. I ask you to send me the protocol and extraction method you have used. Kind regards