Przejdź do
382272
Chelidonic acid
≥95%
Synonim(y):
4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
2032,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-749-0
Beilstein/REAXYS Number:
163607
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
265 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, ether, ketone
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
General description
Chelidonic acid (CA) is a γ-pyrone. It is reported as constituent of the rhizome of Chelidonium majus L. It has many pharmacological effects, such as mild analgesic and antimicrobial effects. Therapeutic potential of CA for the treatment of intestinal inflammation has been investigated. CA is reported as inhibitor of the rat brain glutamate decarboxylase. Biosynthesis of CA in cell suspension cultures of Leucojum aestivum has been studied.
Application
Chelidonic acid is suitable for use a in homogeneous preparation of native dihydrodipicolinate synthase from pea. It may be used as endocyclic oxygen-containing ligand in the synthesis of aqua[bis(2-pyridylmethyl)amine][chelidonato(1.5-)]-copper(II) chelidonate(0.5-) monohydrate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelidonic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)