Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
655,00 zł
Nazwa produktu
L-Histidine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
white
mp
240-245 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble, saline: soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥99.0% (AT) | assay 97% | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white | color white | color white | color white to off-white |
| mp 240-245 °C (dec.) | mp 207 °C (dec.) (lit.) | mp 174.1-174.7 °C | mp 254 °C |
| optical activity [α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O | optical activity [α]20/D +9.0°, c = 2 in H2O | optical activity [α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 493155-1G | 04061826664407 |
| 53340-50G | 04061832559193 |
| 53340-10G | 04061832719320 |