Merck
H15403
Sigma-Aldrich
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
97%
Synonim(y):
Dichlorowodorek L-histydynianu metylu, Dichlorowodorek estru metylowego (S)-histydyny
Wybierz wielkość
25 G
437,00 zł
100 G
1100,00 zł
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
437,00 zł
100 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.10
Beilstein:
3572009
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +9.0°, c = 2 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
207 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
Klucz InChI
DWAYENIPKPKKMV-ILKKLZGPSA-N
Zastosowanie
L-Histidine methyl ester dihydrochloride can be used as a reactant to synthesize:
  • Imidazopyridine derivatives by Pictet-Spegler reaction with different aldehydes.[1]
  • A metal-chelating ligand, N-methacryloyl-(l)-histidine methyl ester by reacting with methacryloyl chloride.[2]
  • Zwitterionic polypeptide derivative by amidation reaction with poly (α,β-L-aspartic acid).[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Borislav Kovacević et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(37), 8329-8335 (2006-07-13)
Gas-phase H/D exchange experiments with CD3OD and D2O and quantum chemical ab initio G3(MP2) calculations were carried out on protonated histidine and protonated histidine methyl ester in order to elucidate their bonding and structure. The H/D exchange experiments show that
Novel metal-chelate affinity sorbents for reversible use in catalase adsorption
Akgol S and Denizli A
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 28(1), 7-14 (2004)
T A Alston et al.
Biochemistry, 26(13), 4082-4085 (1987-06-30)
L-Histidine methyl ester inactivates histidine decarboxylase in a time-dependent manner. The possibility was considered that an irreversible reaction between enzyme and inhibitor occurs [Recsei, P. A., & Snell, E. E. (1970) Biochemistry 9, 1492-1497]. We have confirmed time-dependent inactivation by
Scott Worley et al.
Proteins, 46(3), 321-329 (2002-02-09)
Histidine decarboxylase (HDC) from Lactobacillus 30a converts histidine to histamine, a process that enables the bacteria to maintain the optimum pH range for cell growth. HDC is regulated by pH; it is active at low pH and inactive at neutral
Xiaoyu Su et al.
Chirality, 21(5), 539-546 (2008-08-14)
Two kinds of novel chiral molecular tweezers containing imidazoliums were synthesized from L-alanine, L-phenylalanine, and L-glutamic acid. They are constructed by the chiral imidazolium pincers and two different spacers which are 1,3-bis (bromomethyl)benzene and 2,6-bis(bromomethyl)pyridine, respectively. The enantioselective recognition of