Przejdź do
51454
Methicillin sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin, Sodium methicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N2NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283503
EC Number:
205-083-9
MDL number:
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1
InChI key
MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M
Application
Methicillin is used to study bacterium susceptibility , methicillin-resistance in Staphylococcus aureus [1], and to inhibit cell-wall synthesis [2].
Biochem/physiol Actions
Methicillin inhibits cell wall synthesis. In Legionella pneumophila, methicillin causes the formation of membranous lesions through which cytoplasmic contents are lost [2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Light sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
28221PHR2642N1628
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex J McCarthy et al.
Veterinary dermatology, 23(4), 267-275 (2012-07-25)
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) continues to pose a major threat to human health. In animals, MRSA has become established as a veterinary pathogen in pets and horses; in livestock, it presents a concern for public health as a reservoir that
Paweł Kwiatkowski et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
This study aimed to determine the effect of selected essential oil compounds (EOCs) on the antibacterial activity of β-lactam antibiotics (βLAs) against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains. The following parameters were studied: antibiotic susceptibility testing, detection of mecA gene and
Wei Zhu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(1), 123-128 (2012-12-19)
With the rise in resistance to antibiotics such as methicillin, there is a need for new drugs. We report here the discovery and X-ray crystallographic structures of 10 chemically diverse compounds (benzoic, diketo, and phosphonic acids, as well as a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W326100-SAMPLE-K04061838182265
W326100-5KG-K04061838182258
W326100-1KG-K04061838182241
W326100-100G-K04061838182234
51454-50MG04061832492971